Learn More
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30451419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8864651G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride
CAS 14694-95-2
Summenformel C54H45ClP3Rh
Menge 1 g
Synonym Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), NSC 124140, Rhodium tris(triphenylphosphine) chloride, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium(I), Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride, Wilkinson's Catalyst, Wilkinson's Complex
InChI-Formel InChI=1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
IUPAC-Name Chlorrhodium;Triphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 925.21
Formelmasse 924.1478