Learn More
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)-chlorid, 99,99% (Spurenmetallbasis)
Artikelnummer. 10741661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10741661 5 g Glasflasche 5 Gramm
10309483 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10646212 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14694-95-2 | C₅₄H₄₅ClP₃Rh | 925,23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14694-95-2
Summenformel C54H45ClP3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 925.23
MDL-Nummer MFCD00010016
InChI-Schlüssel IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Namenshinweis 99.99%
Schmelzpunkt 245.0°C to 250.0°C
Farbe Kastanienbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]3RhCl
Menge 5 g
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
IUPAC-Name tris(triphenylphosphane) hydrochloridyl rhodium
Formelmasse 925.23
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke