Learn More
Tris-(trimethylsilyl)silan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10174780 2.5 mL Glasflasche 2.50 Milliliter
10667504 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 291060025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-77-4
Summenformel C9H28Si4
Molekulargewicht (g/mol) 248.66
MDL-Nummer MFCD00077893
InChI-Schlüssel SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC-Name 1,1,1,1,3,3-Hexamethyl-2-(Trimethylsilyl)trisilan
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl)silane
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2.5 mL
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Strukturformel ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Flammpunkt 55°C
Merck Index 15, 9934
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 248.66
Reinheit (%) 96%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4890 to 1.491
Relative Dichte 0.8
Dichte 0.8000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.