Learn More
Tris(Trimethylsylil)Amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(trimethylsilyl)amine |
| Schmelzpunkt | 67°C to 69°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 72°C (10.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | N(Si(CH3)3)3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane |
| Mehr anzeigen |