Learn More
Tris-SDS-PAGE-Laufpuffer, FASTRun, 10x
Artikelnummer. 15596006
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15596006 500 ml 500 Milliliter
15586006 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15596006 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP881500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit der Chemie von Tris-Glycin SDS (SDS-PAGE), unabhängig davon, ob Sie vorgefertigte oder eigene Polyacrylamidgele (PYO) nutzen
  • Reduzieren Sie die Wartezeit für Ihre SDS PAGE-Gele um mehr als 70 %, und erzielen Sie eine vergleichbare oder bessere Klarheit gegenüber herkömmlichen Puffern
  • Die neuartige Pufferchemie sorgt für eine bessere Auflösung und erfordert daher weniger TG-Gel-Zusammensetzungen, um ein Protein vollständig zu lösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 151-21-3
Farbe Farblos bis hellgelb
pH-Bereich 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Form Flüssig
Reinheits- oder Qualitätsgrad Proteinelektrophorese
Menge 500 ml