Learn More
Tris(pentafluorophenyl)phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043791
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02748.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
Tris(pentafluorophenyl)phosphine is an additive for high voltage batteries. It acts as building blocks, coupling reagents, derivatizing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(pentafluorphenyl)phosphin ist ein Additiv für Hochspannungsbatterien. Es dient als Baustein, Kupplungsreagenz, Derivatisierungsreagenz.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt. Unter inertem Gas handhaben. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1259-35-4
Summenformel C18F15P
Molekulargewicht (g/mol) 532.15
MDL-Nummer MFCD00079654
InChI-Schlüssel FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
IUPAC-Name tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phosphane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 115°C to 119°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 773243
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 532.15
Reinheit (%) 97%