Learn More
Tris(pentafluorphenyl)boran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394885 1 g 1 Gramm
11304895 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18054.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
Tris(pentafluorophenyl)borane is used as an excellent activator component in homogeneous Ziegler-Natta chemistry. It is also used as a catalyst for reductions, alkylations, hydrometallation reactions and catalyzed aldol-type reactions. It is a useful Lewis acid and catalyzes hydrosilylation of aldehydes. Further, it is used in olefin polymerization catalysis. It serves as a reagent in the preparation of organometallic complexes. In addition to this, it is useful as polymerization catalysts and used to study the heterolytic cleavage of dihydrogen in associated with tri-tert-butylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(pentafluorophenyl)boran wird als ausgezeichnete Aktivatorkomponente in der homogenen Ziegler-Natta-Chemie verwendet. Es wird auch als Katalysator für Reduktionen, Alkylationen, Hydrometallationsreaktionen und katalytische Aldol-Reaktionen verwendet. Es ist eine nützliche Lewis-Säure und katalysiert die Hydrosilylierung von Aldehyden. Darüber hinaus wird es in der Olefinpolymerisationskatalyse verwendet. Es dient als Reagenz bei der Herstellung von organometallischen Komplexen. Außerdem ist es als Polymerisationskatalysator nützlich und wird zur Untersuchung der heterolytischen Spaltung von Diwasserstoff in Verbindung mit Tri-tert.-Butylphosphin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Chloroform, Dichlormethan, Toluol und polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Trimethylaluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1109-15-5
Summenformel C18BF15
Molekulargewicht (g/mol) 511.98
MDL-Nummer MFCD00269813
InChI-Schlüssel OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
PubChem CID 582056
IUPAC-Name tris(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)borane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(pentafluorophenyl)borane
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2931347
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9755
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,chloroform,dichloromethane,toluene,and polar solvents.
Formelmasse 511.99
Reinheit (%) 97%