missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIS, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-7083161 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
5 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11476631

Marke: MP Biomedicals 0219485583

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TRIS, Reagenz in molekularbiologischer Qualität, ≥99.95 %, weißes kristallines Pulver

  • Tris ist nützlich als Puffer in einer Vielzahl biologischer Systeme.
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören die in-vitro- und in-vivo-Kontrolle des pH-Werts für Körperflüssigkeiten und Puffersystemen für die Elektrophorese.
  • Tris wurde als Ausgangsmaterial für Polymere, Oxazolone (mit Carboxylsäuren) und Oxazolidine (mit Aldehyden) verwendet.
  • Tris fällt keine Calciumsalze aus und ist für die Aufrechterhaltung der Löslichkeit von Mangansalzen wertvoll.
  • Es lässt sich zur direkten Standardisierung einer starken Säurelösung einsetzen; der Äquivalenzpunkt kann potentiometrisch oder mit einem geeigneten Indikator wie z. B. 3-(4-Dimethylamino-1-naphthylazo)-4-methoxybenzol-Sulfonsäure bestimmt werden.
  • Wird als Hilfssubstanz in der Pharmazeutikforschung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 77-86-1
Schmelzpunkt 167┬á°C bis 172┬á°C
Siedepunkt 219 bis 220┬á°C (bei 10┬ámmHg) (Literatur)
Farbe Weiß
pH 10 bis 11.5 (5 % aq soln)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥ 99.95 %
Verlust bei Trocknung ≤┬á1┬á%
Summenformel C4H11NO3
MDL-Nummer MFCD00004679
Beilstein 741883
Synonym Tromethamin, Tris-Basis, Tromethamine, Tris base
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (40 % wässrige Lösung): Klare, farblose Lösung (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreies Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4  mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml).
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formelmasse 121.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.95 %
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt