missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-7083143 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11408361

Marke: MP Biomedicals 02152176.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kommt als Puffer in einer Vielzahl biologischer Systeme zum Einsatz. Tris von MP Biomedicals dient zur in-vitro-Kontrolle des pH-Wertes für Körperflüssigkeiten und wird in Puffersystemen für die Elektrophorese verwendet. Kann als Ausgangsmaterial für Polymere und Oxazolone (mit Carbox) verwendet werden.

Tris ist relativ nichthygroskopisch; bei Bedarf kann Tris (Base) jedoch bei 100 °C bis zu 4 Stunden lang getrocknet werden, um Wasser zu entfernen. Weder Tris noch Tris-Hydrochlorid selbst bieten ein ausreichendes Puffervermögen. In der Regel müssen beide gemischt werden, damit man einen Puffer mit einem pH-Wert zwischen 7 und 9 zur angemessenen Pufferung erhält. Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern erhöht sich der pH-Wert um ca. 0.03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und sinkt um 0.03–0.05 Einheiten pro zehnfacher Verdünnung.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trometamol, Tromethamin, Tris-[hydroxymethyl]aminomethan,2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Spezifikation

Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreies Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4 mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml)
Formelmasse 121.1
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt