Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-maleat, 98 %
Artikelnummer. 10721141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10721141 100 g Glasflasche 100 Gramm
10677811 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721141 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 264971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 CHF
    109.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 20.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72200-76-1
Summenformel C4H11NO3·C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 237.21
MDL-Nummer MFCD00082442
InChI-Schlüssel HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Synonym butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
PubChem CID 16218780
IUPAC-Name 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; (Z)-But-2-endisäure
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-maleate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/10 mL
Formelmasse 237.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver