Learn More
Tris(hydroxymethyl)methylamin, 'Tris-Puffer', 99+%, extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10528830 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10528830 250 g 250 Gramm
10172590 100 g 100 Gramm
10785341 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10528830 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3710/50
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | Molecular Formula: C4H11NO3 | Molecular Weight: 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)methylamin, „Tris-Puffer“, 99+ %, extra rein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer 4679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Schmelzpunkt 168,5 °C
Siedepunkt 219 °C
Farbe Weiß
pH 10.4
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 121,14 g/mol