Learn More
Tris(Hydroxymethyl)-Methylamin, TRIS-Puffer, 99+%, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10172590 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10172590
Marke: Fisher Chemical T/3710/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, Tris-Puffer, 99+ %, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer 4679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 168.5°C
Siedepunkt 219°C
Farbe Weiß
pH 10.4
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 121.14g/mol