Learn More
Tris(Hydroxymethyl)Methylamin-Hydrochlorid, ‚Tris-HCl‘, für die Biochemie, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073647 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10060390
Marke: Fisher Chemical T/P631/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tris(Hydroxymethyl)Methylamin-Hydrochlorid, 'Tris-HCl', für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
MDL-Nummer 12590
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 5.0
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 157.6g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.