Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität, 99+ %
Artikelnummer. 15488679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488679 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15488679 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J67233.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.03 CHF
    61.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 7.38 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Zur Adsorption von thiolierten Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
  • Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
CAS 1185-53-1
Schmelzpunkt ∽152°C (decomposition)
Farbe Weiß
pH 3.5 to 5.0
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Summenformel C4H12ClNO3
MDL-Nummer MFCD00012590
Beilstein 3675235
Synonym TRIS hydrochloride; 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie