Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 1 M Stammlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15430317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430317 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15430317 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63636.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45 CHF
    78.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 8.80 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Farbe Farblos
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
MDL-Nummer MFCD00012590
Konzentration 1M stock soln.
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
pH 8.0
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig