Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(Hydroxymethyl)aminomethan, Elektrophoresequalität, 99.5 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 741883 |
| Merck Index | 14,9772 |
| Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water |
| Formelmasse | 121.14 |
| Reinheit (%) | 99.5% |
| Güte | Elektrophorese |