Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan Acetatsalz, 99 %
Artikelnummer. 11905291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11905291 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11995281 25 g Kunststoffflasche -
11915291 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11905291 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 434501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 CHF
    186.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 34.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6850-28-8 | C4H11NO3·C2H4O2 | 181.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6850-28-8
Summenformel C4H11NO3·C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
InChI-Schlüssel PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl aminomethane acetate, tris acetate, tris acetate salt, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol acetate salt, trizma acetate, tris hydroxymethyl aminomethane acetate salt, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium acetate, 1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-aminium acetate, acetic acid; tris buffer, tris-acetate
PubChem CID 16218782
ChEBI CHEBI:66869
IUPAC-Name Essigsäure;2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMILES CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
Extinktion 0.5 max. (c=50, water) at 290nm
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (1g/ml in water) Clear colorless
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver