Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tris(Hydroxymethyl)aminomethan wird als Puffer in Biochemie- und Molekularbiologie-Labors verwendet. Es wird als primärer Standard zur Standardisierung von Säurelösungen für die chemische Analyse verwendet. Es findet Anwendung in Zellmembranen, um seine Permeabilität zu erhöhen. Als Alternative zu Natriumbikarbonat wird es bei der Behandlung einer metabolischen Azidose verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethylenglykol, Methanol, Ethanol, Dimethylformamid, Aceton, Ethylacetat, Olivenöl, Chloroform und alkalischer Lösung.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Schmelzpunkt | 168°C to 172°C |
| Dichte | 1.353 |
| Siedepunkt | 219°C to 220°C (10 mmHg) |
| Strukturformel | (HOCH2)3CNH2 |
| Menge | 2500 g |
| Beilstein | 741883 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,9772 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution. |
| Show More |