Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, 99 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10347120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347120 2.5 kg Kunststoffflasche -
10205100 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10467720 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10649623 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10347120 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 140500025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tris(Hydroxymethyl)aminomethan, 99+%, C4H11NO3, CAS-Nummer 77-86-1, 2-Amino-2-hydroxymethyl Propan-1,3-diol, Tham, Tris, Trisamin, Tris Base, Tris Puffer, Tris Hydroxymethylaminomethan, Trizma, Trometamol, Tromethamin, 2,5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Extinktion (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Schmelzpunkt >168.5°C
Farbe Weiß
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C4H11NO3
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen