Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-(hydroxymethyl)-methylamin, 99.85 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und proteasefrei
Artikelnummer. 10076013 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10076013
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327360050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Namenshinweis For molecular biology
Extinktion (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm
Schmelzpunkt >168.5°C
Farbe Weiß
pH 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C)
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.85%
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear and free of haze
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.85%
Güte Molekularbiologie
Unlösliche Stoffe 0.0005% max
Physikalische Form Kristallpulver