Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99.8%, zur Analyse, geeignet für die Biochemie
Artikelnummer. p-3737519 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10513921
Marke: Thermo Scientific Chemicals 167621000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Extinktion (40% aq. soln.) (1 cm cell) (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm, 0.2 max. at 290nm
Schmelzpunkt >168.5°C
Farbe Braun bis Weiß
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 100 g
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.8%
Güte Analyse
Physikalische Form Pulver