Learn More
Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, 99.8 %, ACS-Reagenz, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 424575000
Additional Details : CAS : 77-86-1 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Spezifikation
0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm | |
(40% aq. soln.) (1 cm cell) | |
99.8% | |
(HOCH2)3CNH2 | |
04, 303 | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
5ppm max. | |
6503 | |
121.14 | |
99.8% | |
ACS-Reagenz | |
5ppm max. | |
2% max. (K.F.) | |
>168.5°C | |
500g |
Tris(hydroxymethyl)aminomethane | |
77-86-1 | |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
15, 9951 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen | |
Authentic | |
0.005% max. | |
Kunststoffflasche | |
219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg) | |
Weiß |