Learn More
TRIS Hydrochlorid, UltraPure Bioreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518254 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15518254 5 kg Poly-Eimer 1 Stück
15508254 500 g Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518254 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 410306
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Flüssigkeitschromatographie- und molekularbiologische Anwendungen; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-Propandiol, 2-amino-2-Hydroxymethyl-, Hydrochlorid, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-Propan-1,3-diol-Hydrochlorid, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-1,3-Propandiol-Hydrochlorid, Tris-Puffer-Hydrochlorid, Tris-HCl, Tris-Hydrochlorid, Tris-hydroxymethyl-Aminomethan-Hydrochlorid, Tromethamin-hydrochlorid, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-Hydrochlorid
Verpackung Poly-Eimer
Menge 5 kg
Formelmasse 157.6
Güte UltraPure Bioreagenz