Learn More
TRIS Hydrochlorid (kleine weiße Schuppen/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-29016
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10316893
Marke: Fisher BioReagents BP153500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Elektrophorese, Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen
Tris Hydrochlorid ist ein Puffermedium für Elektrophorese, Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen. Es kann mit einer Tris-Basis kombiniert werden, um die Vorbereitung von Tris-Puffern zu vereinfachen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Chemischer Name oder Material Tris Hydrochloride
Schmelzpunkt 150 °C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 5.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Identifizierung Pass Test
Strukturformel H2NC(CH2OH)3·HCl
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.