Learn More
TRIS Hydrochlorid, hergestellt aus Tromethamin USP, Biotech-Reagenzqualität, J.T.Baker™
517.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TRIS-Hydrochlorid |
Namenshinweis | Hergestellt aus Tromethamin USP |
Schmelzpunkt | 147 °C bis 153 °C |
Hinweise zur Reinheitsqualität | GMP-hergestelltes Produkt |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 500 g |
Relative Dichte | 1 l = 0.00 kg |
Formelmasse | 157.6 |
Güte | Biotech-Reagenz |