Learn More
TRIS Hydrochlorid, hergestellt aus Tromethamin USP, Biotech-Reagenzgütegrad, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558254 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15558254 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15548254 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15558254 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 410605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt nach GMP-Richtlinien, für die jedoch kein USP/NF-Kompendium für das Produkt vorhanden ist.
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-Propandiol, 2-amino-2-Hydroxymethyl-, Hydrochlorid, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-Propan-1,3-diol-Hydrochlorid, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-1,3-Propandiol-Hydrochlorid, Tris-Puffer-Hydrochlorid, Tris-HCl, Tris-Hydrochlorid, Tris-hydroxymethyl-Aminomethan-Hydrochlorid, Tromethamin-hydrochlorid, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-Hydrochlorid
Namenshinweis Hergestellt aus Tromethamin USP
Schmelzpunkt 147 °C bis 153 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität GMP-hergestelltes Produkt
Verpackung Poly-Flasche
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Formelmasse 157.6
Güte Biotech-Reagenz
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.