Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1 M-Lösung (pH 7.0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Tris Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 7,0/Mol. Biol.)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 7.0 sind hochrein und praktisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris Hydrochloride |
| Namenshinweis | 1M Solution, pH 7.0 |
| Farbe | Nicht ausgewiesen |
| Konzentration | 0,96 bis 1,04 M |
| pH | 10 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 500 mL |
| DNase | DNase-frei |
| Gefiltert durch | Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Mehr anzeigen |