Learn More
Tris-HEPES nativer Laufpuffer (10X), pH-Wert 8.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455049
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15455049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62737.K3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-HEPES-native running buffer (10X)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2 L
Physikalische Form Flüssigkeit