Learn More
Tris-HEPES nativer Laufpuffer (10X), pH-Wert 8.0, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TRIS-HEPES-native running buffer (10X) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 500 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |