Learn More
Tris-Glycine-SDS, 1X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Marke:  Fisher Bioreagents BP2440-4
Additional Details : Gewicht : 4.05000kg
Artikelnummer. 10316603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-Glycine-SDS
56-40-6,77-86-1,151-21-3,7732-18-5
4 L
Filtered through a 0.2-micron filter.
Not Detected
1X Solution
8.3 to 8.5 (25°C)
Not Detected
Poly CUBE
Electrophoresis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation