Learn More
Tris-Glycine-SDS,10-fach-Pulver (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Tris-Glycine-SDS wird häufig als Puffer in SDS-PAGE verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-Glycine-SDS |
| Namenshinweis | 10X Powder |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6, 151-21-3 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1/Packung |
| Verpackung | Folienverpackungen |
| Protease | Protease free |
| Güte | Elektrophorese |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris Glycine SDS 10X Powder
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.