Learn More
Tris(Ethylendiamin)Rhodium(III) Chlorid-Trihydrat, RF 23.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336068
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336068 1 g 1 Gramm
11316068 0.5 g 0.50 Gramm
11326068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010553.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15004-86-1 | C6H30Cl3N6O3Rh | 443.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15004-86-1
Summenformel C6H30Cl3N6O3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 443.60
MDL-Nummer MFCD00149661
InChI-Schlüssel HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III)
IUPAC-Name rhodium(3+) tris(ethane-1,2-diamine) trihydrate trichloride
SMILES O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].NCCN.NCCN.NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
Schmelzpunkt 280°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O
Menge 1 g
Formelmasse 443.61 (389.56 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 23,2%
Physikalische Form Kristalline/anhaftende Klümpchen, Kristallbildung im Laufe der Zeit