Learn More
Tris(ethylendiamin)kobalt(III)-Chloridtrihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493427 10 g 10 Gramm
11403437 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17211.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14883-80-8 | C6H30Cl3CoN6O3 | 399.628 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14883-80-8
Summenformel C6H30Cl3CoN6O3
Molekulargewicht (g/mol) 399.628
MDL-Nummer MFCD00211318
InChI-Schlüssel WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
IUPAC-Name Kobalt(3+);Ethan-1,2-Diamin;Trichlorid;Trihydrat
SMILES C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Menge 10 g
Formelmasse 399.64 (345.59 Anhydrous)