Learn More
Tris(ethylendiamin)kobaltchloridtrihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15510604 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15510604 5 g 5 Gramm
15520604 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15510604 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458960050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 14883-80-8
Summenformel C6H24Cl3CoN6·3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 399.64
InChI-Schlüssel WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
IUPAC-Name Kobalt(3+);Ethan-1,2-Diamin;Trichlorid;Trihydrat
SMILES C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 399.64
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke