Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.6, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke:  Fisher Bioreagents BP2475-1
Additional Details : CAS : 38641-82-6 Gewicht : 1.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409123
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
Tris–EDTA (TE) wird für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-EDTA (TE), 10X Solution
77-86-1,6381-92-6,7647-01-0,7732-18-5
7.4 to 8.1
1 L
Durch einen 5-Mikron-Filter gefiltert und autoklaviert.
Protease free
Molekularbiologie
pH 7.6
Farblos
Flüssig
DNase-frei
Nalgene Poly Flasche
TE
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation