Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 30117567
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 30117567
Marke: Fisher BioReagents BP24761
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-EDTA
Namenshinweis 1X Solution, pH 7.4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Farbe Colorless
pH 7.4 to 8.1
Physikalische Form Liquid
Menge 1 l
DNase DNase free
Gefiltert durch Filtered through a 5-micron filter.
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Protease Protease free
Synonym TE
Güte Molecular Biology