Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 100X-Lösung, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP1338-1
Additional Details : CAS : 38641-82-6 Gewicht : 1.05000kg
Beschreibung
TE-Puffer, Tris-EDTA, 100x Lösung, pH 8,0, Molekularbiologie
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.Spezifikation
Tris-EDTA | |
77-86-1,60-00-4,7732-18-5 | |
Flüssig | |
DNase-frei | |
Nalgene Poly Flasche | |
TE |
100X Solution | |
Nicht gekennzeichnet | |
1 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Molekularbiologie |