Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753691 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10512521 25 mL Glasflasche -
10465675 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124851000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70384-51-9
Summenformel C15H33NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.42
MDL-Nummer MFCD00010748
InChI-Schlüssel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 330.0°C
Flammpunkt 162°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Brechungsindex 1.4466 to 1.4486
Menge 100 mL
Fieser 15,356; 16,373
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Formelmasse 323.42
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit