Learn More
Tris(Dibenzylideneaceton)Dipalladium, TRC
Artikelnummer. 30010814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010814 250 mg 250 Milligramm
30006868 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT876335250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51364-51-3
Summenformel 3 C17 H14 O . 2 Pd
Molekulargewicht (g/mol) 915.72
Synonym (all-E)-Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium, (E,E)-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one Palladium Complex, Tris(dibenzylideneacetonyl)bis-palladium, Tris[(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]dipalladium, Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium, tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium [Pd2(dba)3]
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one; Palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)\C=C\c6ccccc6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Formelmasse 914.1204
Reinheit (%) >95%