Learn More
Tris-(dibenzylidenaceton)-dipalladium(0), Komplex mit Chlorform, Pd 20.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426655
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426655 5 g 5 Gramm
15416655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044969.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52522-40-4
Summenformel C52H43Cl3O3Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 1035.10
MDL-Nummer MFCD00075479
InChI-Schlüssel LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
IUPAC-Name tris(1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) trichloromethane dipalladium
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (dibenzylideneacetone)dipalladium (0)
Namenshinweis Complex with chloroform
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Strukturformel Pd2(C17H14O)3·CHCl3
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 1035.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20,6%
Physikalische Form Pulver