Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X) pH 7.4
Artikelnummer. p-7041967
Click to view available options
Menge:
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. 15413579
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60877.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris Buffered Saline (TBS) is a pH stabilizing solution used for western blot and ELISA procedures. It is used as a convenient prepared buffer for use in various applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) ist eine pH-stabilisierende Lösung für Western Blotting und ELISA-Verfahren. Sie ist ein vorgefertigter praktischer Puffer für verschiedene Anwendungen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Enthält: 0.5 M Tris, 54 mM KCl, und 2.74 M NaCl, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00132476
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Konzentration Gehäuse 20X
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.