Learn More
Tris-Puffer, 2 M-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10705114
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10705114
Marke: Fisher BioReagents BP1759500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Tris Solution, 2M, bietet eine praktische Stammlösung für die Vorbereitung von Tris Puffern an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Buffer
Namenshinweis 2M Solution
Farbe Nicht gekennzeichnet
Konzentration 1.95 to 2.05 M
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
DNase DNase-frei
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Merck Index 15, 9951
Güte Molekularbiologie