Learn More
Tris-Puffer, 0.3 M-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Tris Solution, 0.3 M, bietet eine praktische Lagerungslösung für diese Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris Buffer |
| Namenshinweis | 0.3M Solution |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4 |
| Farbe | Nicht gekennzeichnet |
| Konzentration | 0.29 to 0.31 M |
| pH | 10.1 to 11.1 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 mL |
| DNase | DNase-frei |
| Identifizierung | Pass Test |
| Mehr anzeigen |