Learn More
Tris-Borat-EDTA-Puffer, für Elektrophorese, (10-fache Konzentration), Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Karton
Beschreibung
Tris-Borat-EDTA-Puffer, für d Elektrophorese, (10-fache Konzentration)
Spezifikation
Siedepunkt | 219°C |
Farbe | Farblos |
pH | 8.2 to 8.4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 10 L |
Verpackung | Beutel in Karton |