Learn More
Tris-(Benzyltriazolylmethyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30457304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457304 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8762951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 510758-28-8
Summenformel C30H30N10
Molekulargewicht (g/mol) 530.63
Synonym 1-(1-Benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine, N,N,N-Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, TBTA, Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
IUPAC-Name 1-(1-Benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamin
SMILES C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Formelmasse 530.2655