Learn More
TRIS (Basis), BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538844 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15538844
Marke: Avantor J.T.Baker X17105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tromethamin, Tris-hydroxymethyl-Aminomethan, Trisamin, Tris-Puffer, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-Propan-1,3-diol, Tris-Base, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS (Base)
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Formelmasse 121.14
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz