Learn More
Tris-Acetat-Pufferlösung, pH-Wert8.5 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-Acetat-Pufferlösung |
| pH | 8.5 |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Güte | Eu. Ph. Referenz |