Learn More
Melford TRIS-Acetat
Artikelnummer. 30018903
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018903 1 kg 1 Kilogramm
30018902 100 g 100 Gramm
30018904 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018903 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. T600701000.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Feuchtigkeit:< 0,3 %
pH (0,1M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Schwermetalle: 0,001 %
Spezifikation
CAS 6850-28-8
Menge 1 kg
Summenformel C14H11NO3C2H4O2
Güte Ultrarein