Learn More
Tris, 99 bis 99.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11428361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11428361
Marke: MP Biomedicals 0215217601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tromethamin, Tris-hydroxymethyl-Aminomethan, Trisamin, Tris-Puffer, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-Propan-1,3-diol, Tris-Base, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 bis 99.5 %
Menge 1 kg
Formelmasse 121.14
Physikalische Form Kristallpulver