Learn More
Tris, 99.8 bis 100.1 % (trockene Basis), molekularbiologischer Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855228 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15855228 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15845368 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15855368 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15865368 10 kg Kunststoffflasche 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15855228 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75825.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris
Schmelzpunkt 171°C to 172°C
Siedepunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Strukturformel NH2C(CH2OH)3
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 741883
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.8 to 100.1%
Güte Molekularbiologie